Key Documents
PHL89697
Guaiazulene
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
1,4-Dimethyl-7-isopropylazulene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H18
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.30
Numéro Beilstein :
1365001
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥98.0% (GC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Point d'ébullition
153 °C/7 mmHg (lit.)
Pf
27-29 °C (lit.)
Densité
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
CC(C)c1ccc(C)c2ccc(C)c2c1
InChI
1S/C15H18/c1-10(2)13-7-5-11(3)14-8-6-12(4)15(14)9-13/h5-10H,1-4H3
Clé InChI
FWKQNCXZGNBPFD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup