PHL83438
Trichodesmine
phyproof® Reference Substance
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C18H27NO6/c1-10(2)13-15(20)25-12-6-8-19-7-5-11(14(12)19)9-24-16(21)18(4,23)17(13,3)22/h5,10,12-14,22-23H,6-9H2,1-4H3/t12-,13+,14-,17-,18+/m1/s1
Clé InChI
SOODLZHDDSGRKL-FOOXYVKASA-N
Description générale
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 1
Organes cibles
Liver,Nervous system,Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable