P3929
Sigma Pseudo™ Corpse Scent
Formulation II
Synonyme(s) :
TM=["Sigma Pseudo"] Corpse Scent Formulation II
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Format
neat
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable