P0950000
2-Phénoxyéthanol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Phénylglycol, Éther monophénylique de l’éthylène glycol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
phenoxyethanol
Fabricant/nom de marque
EDQM
Point d'ébullition
244-246 °C
Pf
11-13 °C
Densité
1.107 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Clé InChI
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
258.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
126 °C - closed cup