Key Documents
NISTRM8010
Sand for sand sieve analysis
NIST® RM 8010
Synonyme(s) :
Sand, white quartz, Quartz, Silicon dioxide
About This Item
Formule linéaire :
SiO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Each unit of RM8010 consists of a set of three bottles of sand, each representing a different size distribution. ~130 grams of sand is contained in each bottle.
Application
Sand for sieve analysis RM is intended for use as a test sample in the granular materials sieve analysis.
Caractéristiques et avantages
  • The NIST-certificate is provided with the reference mass fraction values and are expressed in percent.
  • The NIST certificate is provided with expiration certificate and use instructions.
Autres remarques
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2