NIST93A
Borosilicate glass
NIST® SRM® 93a
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of wafer
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Application(s)
glass & ceramic
Format
matrix material
Description générale
SRM 93A_cert
SRM 93A_SDS
Application
Autres remarques
Silicon dioxide (Si02), Boric Oxide (B2O3), Sodium oxide (Na2O), Aluminium dioxide (Al2O3), Chlorine (Cl), Zirconium dioxide (ZrO2), Iron oxide (Fe2O3), Iron oxide (FeO), Potassium oxide (K2O), Titanium dioxide (TiO2), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable