Principaux documents
NIST8599
Henderson Molybdenite
NIST®SRM®
Synonyme(s) :
Molybdenum(IV) sulfide, Molybdenum disulfide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
MoS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Conditionnement
pkg of 10 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Densité
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
Clé InChI
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Autres remarques
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable