NIST1764A
Low alloy steel
NIST® SRM® 1764a
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of disk
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Description générale
SRM 1764A_cert
SRM 1764A_SDS
Autres remarques
Aluminium (Al), Arsenic (As), Carbon (C), Chromium (Cr), Copper (Cu), Manganese (Mn), Molybdinum (Mo), Niobium (Nb), Nickel (Ni), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Tantalum (Ta), Titanium (Ti), Vanadium (V)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Boron (B), Cobalt (Co), Nitrogen (N), Tin (Sn) Zirconium (Zr), Iron (Fe), Tungsten (W)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable