NIST1223
Chromium steel
NIST® SRM® 1223
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of disk
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Format
matrix material
Description générale
SRM 1223_cert
SRM 1223_SDS
Autres remarques
Carbon (C), Copper (Cu), Chromium (Cr), Manganese (Mn), Molybdenum (Mo), Nickel (Ni), Phosphorus (P), Silicon (Si), Sulfur (S), Vanadium (V)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminum (Al), Calcium (Ca), Lead (Pb), Magnesium (Mg), Tin (Sn), Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable