N0300000
Neamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Deoxy-4-O-(2,6-diamino-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranosyl)-D-streptamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
neomycin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C12H26N4O6/c13-2-5-8(18)9(19)6(16)12(21-5)22-11-4(15)1-3(14)7(17)10(11)20/h3-12,17-20H,1-2,13-16H2/t3-,4+,5-,6-,7+,8-,9-,10-,11-,12-/m1/s1
Clé InChI
SYJXFKPQNSDJLI-HKEUSBCWSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Established for the preparation of reference solutions (d) in the testing of related substances in framycetin sulfate and neomycin sulfate using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monographs 0180 and 0197 of European Pharmacopoeia.
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable