L0399905
Levocarnitine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(E/Z)-4-(Trimethylammonio)but-2-enoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
levocarnitine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C7H13NO2/c1-8(2,3)6-4-5-7(9)10/h4-5H,6H2,1-3H3/b5-4+
Clé InChI
GUYHPGUANSLONG-SNAWJCMRSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable