ERMCZ120
Fine dust (PM10-like) (trace elements)
ERM®, certified reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Remarque sur l'analyse
ERMCZ120
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable