Principaux documents
ERMCA100
Water (PAHs)
ERM®, certified reference material
Synonyme(s) :
Surface Water
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMCA100
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3