ERMBF418B
Maize GMO Standard 1507
0.1% 1507, for the detection of GMO Maize (1507) with PCR
Synonyme(s) :
GMO Standard ERM-418
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
for the detection of GMO Maize (1507) with PCR
Gamme de produits
BioChemika
Composition
genetically modified 1507 maize, 0.1%
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
ERMBF418B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3