Principaux documents
ERMAD500
Haemoglobin in buffer
ERM®, certified reference material
Synonyme(s) :
HbA1c Kit of calibrants
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
clinical
Format
matrix material
Température de stockage
−70°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMAD500
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable