BP735
Metronidazole benzoate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethyl benzoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Famille d'API
metronidazole
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[N+](=O)([O-])c1[n](c(nc1)C)CCOC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13N3O4/c1-10-14-9-12(16(18)19)15(10)7-8-20-13(17)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9H,7-8H2,1H3
Clé InChI
CUUCCLJJOWSASK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable