BP358
Nabumetone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-(6-Methoxy-2-naphthyl)-2-butanone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
nabumetone
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc2cc(CCC(C)=O)ccc2c1
InChI
1S/C15H16O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-10H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
BLXXJMDCKKHMKV-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PTGS2(5743)
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable