Key Documents
BCR162R
Soya-maize oil blend (fatty acid profile)
BCR®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
matrix material
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR162R
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Lipids and Fatty acids: 16:0 (n-hexadecanoic acid), Stearic acid, 9c-18:1 (n-octadecenoic acid), 9c,12c-18:2 (n-octadecadienoic acid), 9c,12c,15c-18:3 (n-octadecatrienoic acid)
Matrix Group: Nuts, Soy, Edible Oils and Fats
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3