Principaux documents
BCR068
Quartz (particle size)
BCR®, certified reference material, 160-630 μm particle size
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Forme
particles
Fabricant/nom de marque
JRC
Taille des particules
160-630 μm
Application(s)
glass & ceramic
Format
neat
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR068
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable