A4582
α-Amylase from Bacillus licheniformis
suitable for determination of starch (Kit STA-20)
Synonyme(s) :
1,4-α-D-Glucane-glucanohydrolase
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
sugars
Technique(s)
photometry: suitable
Adéquation
suitable for determination of starch (Kit STA-20)
Application(s)
food and beverages
general analytical
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves