A0325200
Alcuronium chloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N,N′-Diallylnortoxiferinium dichloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
alcuronium
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Cl-].[Cl-].[N+]21([C@@H]3C4([C@H]5N(c%11c4cccc%11)\C=C6/[C@@H]7N(c8c(cccc8)C97[C@H]%10[N+](CC9)(C\C(=C\CO)\C/6C%10)CC=C)\C=C/5\C(C3)\C(=C/CO)\C2)CC1)CC=C
InChI
1S/C44H50N4O2.2ClH/c1-3-17-47-19-15-43-35-9-5-7-11-37(35)45-26-34-32-24-40-44(16-20-48(40,18-4-2)28-30(32)14-22-50)36-10-6-8-12-38(36)46(42(34)44)25-33(41(43)45)31(23-39(43)47)29(27-47)13-21-49;;/h3-14,25-26,31-32,39-42,49-50H,1-2,15-24,27-28H2;2*1H/q+2;;/p-2/b29-13-,30-14-,33-25-,34-26-;;/t31?,32?,39-,40-,41-,42-,43?,44?,47?,48?;;/m0../s1
Clé InChI
CPYGBGOXCJJJGC-ZHNYPADJSA-L
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable