Documents
91301
Supelco
Dichlorométhane
Selectophore, ≥99.5% (GC), inhibitor-free
Synonyme(s) :
Chlorure de méthylène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CH2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.93
Numéro Beilstein :
1730800
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191501
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.61
Qualité
for ion-selective electrodes
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Pression de vapeur
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Gamme de produits
Selectophore
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1223 °F
Limite d'explosivité
22 %
Impuretés
≤0.02% water
Résidus d'évap.
≤0.002%
Indice de réfraction
n20/D 1.423-1.425
n20/D 1.424 (lit.)
Point d'ébullition
39.8-40 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clé InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Dichloromethane is a volatile halogenated organic solvent used as a degreaser, extraction medium, lacquer remover, or paint stripper.
Application
Dichloromethane may be used as a reagent for the extraction of lipophilic anions across a carrier-mediated polymer inclusion membrane, driven by an electric field.
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Dichloromethane-degrading bacteria in the genomic age.
Muller E, et al.
Research in Microbiology, 162(9), 869-876 (2011)
Accidental intoxication by dichloromethane at work place: Clinical case and literature review
Pacheco C, et al.
Journal of Acute Medicine, 6(2), 43-45 (2016)
Hong Heng See et al.
Analytical chemistry, 83(19), 7507-7513 (2011-08-20)
The use of a cationic carrier-mediated polymer inclusion membrane (PIM) for extraction and preconcentration of anionic model analytes driven by an electric field directly into an aqueous acceptor solution is demonstrated. The optimized membrane was 20 μm thick and consisted