90910
Betaine hydrochloride
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
(Carboxymethyl)trimethylammonium hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Technique(s)
HPLC: suitable
Pf
241-242 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H
Clé InChI
HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... BHMT(635) , BHMT2(23743)
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable