Principaux documents
88792
Supelco
2,4,5-Trichloro-6-hydroxyisophthalonitrile
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2,4,5-Trichloro-6-hydroxy-1,3-benzenedicarbonitrile, Hydroxychlorothalonil
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8HCl3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.47
Beilstein:
2653044
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC1=C(C#N)C(Cl)=C(Cl)C(O)=C1C#N
InChI
1S/C8HCl3N2O/c9-5-3(1-12)6(10)7(11)8(14)4(5)2-13/h14H
Clé InChI
MDQKYGOECVSPIW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Robert Green et al.
FEMS microbiology letters, 365(19) (2018-09-06)
Cytochrome P450s have been shown to play a vital role in the xenobiotic detoxification system of Sclerotinia homoeocarpa, the causal agent of the turfgrass disease dollar spot. A previous study indicated that three CYP450s were validated to play a functional