88103
Bromure de tétrapropylammonium
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (AT)
About This Item
Produits recommandés
Description
cationic
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (AT)
Forme
crystals
Qualité
LiChropur™
Technique(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
Absorption UV
λ: 240 nm Amax: 0.04
λ: 250 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Adéquation
corresponds to standard for filter test
Chaîne SMILES
[Br-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
BGQMOFGZRJUORO-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable