86859
Tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate
≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium hydroxide triacontahydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (T)
Forme
crystals
Impuretés
≤0.05% halides (as bromide)
Pf
27-30 °C (lit.)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Groupe fonctionnel
amine
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.31H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h5-16H2,1-4H3;31*1H2/q+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-1
Clé InChI
DFGIRVKFXSRUOX-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
- As a base for the chemoselective allenylation of aldehydes with TMS-protected alkynes to synthesize α-allenols.
- As an additive for the hydroxyalkylation of phenols with cyclic carbonates to synthesize aryl β-hydroxyethyl ethers.
- In the solvothermal synthesis of SNS (simple nanoscroll structures) and INS(intercalated nanoscrolls) hexaniobate nanoscrolls.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges