Principaux documents
86501
Supelco
Mélange test 2 pour colonnes capillaires apolaires selon Grob
suitable for GC, ready-to-use
Synonyme(s) :
Grob Test Mix for Non-Polar Columns for GC
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Mélange de D(−)-2,3-butanediol, decane, dicyclohexylamine, 2,6-dimethylaniline, 2,6-dimethylphenol, 2-ethylcaproic acid, methyl decanoate, methyl laurate, methyl undecanoate, 1-octanol et dodecane dans l′hexane et le dichlorométhane
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
Mélange pour le test de qualité standardisé des colonnes capillaires apolaires en verre
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-14.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-26 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Journal of Chromatography A, 219, 13-13 (1981)
K. Grob, jr. et al.
Journal of Chromatography A, 156, 1-1 (1978)