Key Documents
84033
Supelco
Ruthenium standard for AAS
analytical standard, ready-to-use, in hydrochloric acid
Synonyme(s) :
Ruthenium(III) chloride solution
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
in hydrochloric acid
1.000 g/L Ru
Technique(s)
AAS: suitable
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Chaîne SMILES 
[Ru]
InChI
1S/Ru
Clé InChI
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Notes préparatoires
prepared with RuCl3 and HCl (~1 M)
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
The determination of ruthenium by atomic absorption spectrophotometry
Montford.B and Scribbs.C.B
Analytica Chimica Acta, 53, 101-108 (1971)