79766
Lutein solution
1 mg/L in ethanol, analytical standard
Synonyme(s) :
β,ε-Carotene-3,3′-diol, Xanthophyll solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
1 mg/L in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.361-1.363
Absorption UV
λ: 441-451 nm Amax
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(/C=C/C=C(/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\[C@H]2C(C)=C[C@H](O)CC2(C)C
InChI
1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-25,35-37,41-42H,26-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36+,37-/m0/s1
Clé InChI
KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F
Point d'éclair (°C)
14 °C