73816
BG11 Broth
suitable for microbiology, 100x concentrate, sterile filtered, NutriSelect® Basic
Synonyme(s) :
Cyanobacteria BG-11 Broth
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Stérilité
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
calcium chloride dihydrate, 36.7 mg/L
citric acid, 5.6 mg/L
dipotassium hydrogen phosphate, 31.4 mg/L
disodium magnesium ETDA, 1 mg/L
ferric ammonium citrate, 6 mg/L
magnesium sulfate, 36 mg/L
sodium carbonate, 20 mg/L
sodium nitrate, 1.5 g/L
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Basic
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH final
4.0-4.6 (25 °C, not adjusted)
Application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
cyanobacteria
Catégories apparentées
Application
Notes préparatoires
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves