Principaux documents
67649
Supelco
Methylmalonic acid
analytical standard
Synonyme(s) :
2-Methylpropanedioic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.09
Beilstein:
1756084
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Essai
≥98.5% (GC)
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
128-130 °C (lit.)
131-134 °C
Chaîne SMILES 
CC(C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
Clé InChI
ZIYVHBGGAOATLY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable