65009BC
SimPlate® Device
BioControl, Quantitative counting method using Binary Detection Technology
Synonyme(s) :
SimPlate Trays, Sleeve of 20 Trays
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Durée de conservation
2‑5 yr
Fabricant/nom de marque
BioControl Systems 65009-20
Conditions de stockage
dry media
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Faster Results
- Fewer Dilutions
- Easy to Prepare
- Easy-to-Read Results
- Less Interference
- Single Plate Results
Composants
Compatibilité
Méthode d'analyse
Autres remarques
Informations légales
Configuré(e)(s) pour
Produit(s) apparenté(s)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Les tests microbiologiques des denrées alimentaires et des boissons constituent un élément essentiel de la sécurité et de la gestion de la qualité dans le secteur agro-alimentaire. Explorez une vaste gamme de tests, couvrant les organismes pathogènes et d'altération.
Les tests microbiologiques des denrées alimentaires et des boissons constituent un élément essentiel de la sécurité et de la gestion de la qualité dans le secteur agro-alimentaire. Explorez une vaste gamme de tests, couvrant les organismes pathogènes et d'altération.
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.