Principaux documents
63088
Supelco
Magnesium ionophore IV
Selectophore, function tested
Synonyme(s) :
ETH 7025, N,N′,N′′-Tris[3-(heptylmethylamino)-3-oxopropionyl]-8,8′-iminodioctylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C49H94N6O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
863.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.61
Qualité
for ion-selective electrodes
function tested
Niveau de qualité
Gamme de produits
Selectophore
Forme
liquid
Chaîne SMILES 
CCCCCCCN(C)C(=O)CC(=O)NCCCCCCCCN(CCCCCCCCNC(=O)CC(=O)N(C)CCCCCCC)C(=O)CC(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C49H94N6O6/c1-7-10-13-22-29-36-52(4)46(58)41-44(56)50-34-27-20-16-18-25-32-39-55(49(61)43-48(60)54(6)38-31-24-15-12-9-3)40-33-26-19-17-21-28-35-51-45(57)42-47(59)53(5)37-30-23-14-11-8-2/h7-43H2,1-6H3,(H,50,56)(H,51,57)
Clé InChI
JYBGTBZZVHYIJI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Very lipophilic magnesium ionophore; assay of Mg2+-activity in human blood serum with an optimized liquid polymer membrane electrode
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Forme physique
50 mg solution in 0.5 mL tetrahydrofuran
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Free Intracellular Magnesium Remains Uninfluenced by Changes of Extracellular Magnesium in Cardiac Guinea Pig Papillary Muscle
S. Gasser et al.
Journal of Clinical and Basic Cardiology, 8, 29-32 (2005)