Documents
60634
Sigma-Aldrich
Catalase from Micrococcus lysodeikticus
solution, dark brown
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Source biologique
bacterial (Micrococcus lysodeikticus)
Niveau de qualité
Forme
solution
Activité spécifique
65,000-150,000 U/mL
Poids mol.
Mr ~230000
Technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
Couleur
dark brown
Solubilité
0.05 M phosphate buffer pH 7.0: soluble, clear, brown (1:10)
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
Clé InChI
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Domaine de recherche : Signalisation cellulaire
La catalase (CAT) est une enzyme antioxydante codée par la famille des gènes CAT. Cette enzyme est exprimée de façon ubiquitaire dans la plupart des organismes aérobies.
Application
La catalase issue de Micrococcus lysodeikticus a été utilisée pour éliminer l'excédent de production de peroxyde d'hydrogène durant la synthèse d'un analogue de sucre par une cascade biocatalytique in vitro. Elle a aussi servi d'étalon pour évaluer le stress oxydatif par mesure indirecte de l'activité catalytique.
Actions biochimiques/physiologiques
La catalase convertit rapidement le peroxyde d'hydrogène en oxygène et en eau. Elle possède une activité antioxydante et déclenche un mécanisme de défense contre les espèces réactives de l'oxygène (ERO). La catalase intervient dans la neutralisation du peroxyde d'hydrogène nocif dans la nature ainsi que dans différents secteurs comme les industries textile, pharmaceutique et laitière. La catalase issue de Micrococcus lysodeikticus est une hémoprotéine. De même que divers systèmes cellulaires essentiels impliqués dans la transformation du peroxyde d'hydrogène (H2O2), elle joue un rôle clé dans la régulation de l'équilibre redox des cellules et facilite la signalisation cellulaire et intercellulaire.
Définition de l'unité
Une unité correspond à la quantité d′enzyme permettant de décomposer 1 μmole de H2O2 par minute à pH 7,0 et 25 °C.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Hessam Sepasi Tehrani et al.
Progress in biophysics and molecular biology, 140, 5-12 (2018-03-14)
Catalase is one of the firsts in every realm of biological sciences. At the same time it also has a number of unusual features. It has one of the highest turnover numbers of all enzymes. It is essential for neutralizing
Catalase: A critical node in the regulation of cell fate
Baker A, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 56-66 (2023)
Catalase (CAT) Gene Family in Rapeseed (Brassica napus L.): Genome-Wide Analysis, Identification, and Expression Pattern in Response to Multiple Hormones and Abiotic Stress Conditions
Raza A, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 22(8) (2021)
Ivan Gomez-Mestre et al.
PloS one, 8(12), e84266-e84266 (2013-12-21)
Many amphibian species exploit temporary or even ephemeral aquatic habitats for reproduction by maximising larval growth under benign conditions but accelerating development to rapidly undergo metamorphosis when at risk of desiccation from pond drying. Here we determine mechanisms enabling developmental
Margarita Florencio et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part A, Molecular & integrative physiology, 242, 110654-110654 (2020-01-12)
Organisms are exposed to multiple environmental factors simultaneously to which they often respond behaviorally, morphologically and/or physiologically. Amphibian larvae are quite plastic and efficiently adjust their phenotype and physiology to the reigning local conditions. Here we tested whether the combination