Principaux documents
58381
Seringue Hamilton®, série 700, aiguille spécifique
702SNR, volume 25 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
glass body
Taille de l'aiguille
22s ga (blunt tip)
Caractéristiques
needle type SN (special needle)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80465
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
25 μL
Compatibilité
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.