Principaux documents
52941
Supelco
Propionyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-(1-oxopropoxy)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-(methyl-d3) propionyl ester, Propanoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10D3H16NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (TLC)
Activité optique
[α]/D -22±2°, c = 0.1 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Ampleur du marquage
≥99.0%
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]C(C[C@@H](OC(CC)=O)C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C)=O
Clé InChI
UFAHZIUFPNSHSL-FPUGOENOSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable