51529
Hentriacontane
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
67-69 °C
Application(s)
petroleum
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C31H64/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3
Clé InChI
IUJAMGNYPWYUPM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable