50843
D-Camphor
analytical standard
Synonyme(s) :
2-Bornanone, 2-Camphanone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Qualité
analytical standard
Densité de vapeur
5.24 (vs air)
Pression de vapeur
4 mmHg ( 70 °C)
Essai
≥97.5% (GC)
Activité optique
[α]/D +43.0±2.0°, c = 10 in ethanol
Température d'inflammation spontanée
870 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
3.5 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
178-182 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
Clé InChI
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup