50632
2-Dimethylaminoethanol
analytical standard
Synonyme(s) :
N,N-Dimethyl-2-hydroxyethylamine, N,N-Dimethylethanolamine, Jeffcat DMEA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pression de vapeur
100 mmHg ( 55 °C)
6.12 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.1% water
Indice de réfraction
n20/D 1.4294 (lit.)
pb
134-136 °C (lit.)
Pf
−70 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble
Densité
0.886 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical
Format
neat
Chaîne SMILES
CN(C)CCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - Seta closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - Seta closed cup