50296
Étalon de point de fusion de 47 à 49 °C
analytical standard
Synonyme(s) :
Benzophénone
About This Item
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 108 °C)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
pb
305 °C (lit.)
Pf
47-49 °C (±0.3°C)
47-51 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
Chaîne SMILES
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Traceable to primary standards from LGC, London
- Grade: Analytical Standard
- Melting point standardized in the thermodynamic mode of analysis
- Standard deviation up to ± 0.3 °C
- Available with certificates of analysis and safety data sheet
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
280.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138 °C - closed cup