48911-U
ProClin™ 300
ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 3%, Method Development Kit, pkg of 3 × 5 mL each (three different lots)
Synonyme(s) :
3% solution of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Durée de conservation
3 yr
Contient
Alkyl Carboxylate
Composition
CMIT/MIT, 3%
Conditionnement
pkg of 3 × 5 mL each (three different lots)
Paramètres
operating temperature at <45 °C
Matrice
Modified glycol
operating pH range
2.5-8.5
pH
4.1(at 100 g/l)
Point d'ébullition
189 °C/1013 hPa
Pf
-40 °C
Solubilité
water: soluble
Densité
1.030 g/cm3
Application
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter