33360-U
STANDARD DE REFERENCE ProClin™
ampule of 1 mL, ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, 1.5% w/w
Synonyme(s) :
for preparation of ProClin™ working standard
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Contient
20-25% Mg salts
Composition
CMIT/MIT, 1.5%
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
1.5% w/w
Couleur
colorless to light yellow
Matrice
Water
Plage de pH
1.7-3.7
Solubilité
water: soluble
Température de stockage
2-8°C
Application
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter