48119-U
Kit ProClin™ Variety
ProClin™ preservative kit for use in IVD manufacturing
Synonyme(s) :
kit containing 5 mL of ProClin™ 150, 200, 300, and 950 each
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 4 × 5 mL each (includes ProClin 150, 200, 300, and 950)
Application
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Composants de kit seuls
- ProClin 150 5 mL
- ProClin 200 5 mL
- ProClin 300 5 mL
Composants de kit également disponibles séparément
- 46885-UProClin 950 5 mLFDS
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
244.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
118 °C - closed cup
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Key raw materials for lateral flow assays optimize IVD assay development for successful commercialization.
Key raw materials for lateral flow assays optimize IVD assay development for successful commercialization.
Key raw materials for lateral flow assays optimize IVD assay development for successful commercialization.
Key raw materials for lateral flow assays optimize IVD assay development for successful commercialization.