45459
Dipropetryn
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CCSc1nc(NC(C)C)nc(NC(C)C)n1
InChI
1S/C11H21N5S/c1-6-17-11-15-9(12-7(2)3)14-10(16-11)13-8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H2,12,13,14,15,16)
Clé InChI
NPWMZOGDXOFZIN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Produits recommandés
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves