44941
Iron(III) citrate tribasic monohydrate
18-20% Fe basis (T)
Synonyme(s) :
Ferric citrate monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Forme
solid
Concentration
18-20% Fe (T)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤100 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
OC12CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC2=O
InChI
1S/C6H8O7.Fe/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
Clé InChI
NPFOYSMITVOQOS-UHFFFAOYSA-K
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable