44113
Cyclohexanol
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
0.98 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥98.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
12.25 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.5% cyclohexanone (GC)
≤0.5% water
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
Point d'ébullition
160-161 °C (lit.)
Pf
20-22 °C (lit.)
Densité
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
Clé InChI
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup - DIN 51794