35033
Sulfadiazine
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
4-Amino-N-(2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, N1-(Pyrimidin-2-yl)sulfanilamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Agence
EPA 1694
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
253 °C (dec.) (lit.)
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ncccn2
InChI
1S/C10H10N4O2S/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7H,11H2,(H,12,13,14)
Clé InChI
SEEPANYCNGTZFQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.