Documents
34852-M
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, pure
greener alternative
≥99.8%, suitable for HPLC, absolute
Synonyme(s) :
Alcool éthylique
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.07
Numéro Beilstein :
1718733
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Éthanol, absolute, suitable for HPLC, ≥99.8%
Densité de vapeur
1.59 (vs air)
Pression de vapeur
44.6 mmHg ( 20 °C)
Qualité
absolute
Pureté
≥99.8%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
683 °F
Limite d'explosivité
19 %, 60 °F
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.2% water (Karl Fischer)
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
Transmittance
210 nm, ≥20%
225 nm, ≥50%
240 nm, ≥80%
260 nm, ≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7 (20 °C, 10 g/L)
Point d'ébullition
78 °C (lit.)
Pf
−114 °C (lit.)
Densité
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement et conformes à au moins l'un des douze principes de la chimie verte. Ce produit est un éthanol biosourcé et est conforme au 5e principe de la chimie verte "Solvants et auxiliaires moins polluants" et au 7e principe "Utilisation de ressources renouvelables".
Application
L'éthanol peut être utilisé comme suit :
  • préparation de films minces nanocomposites de PANI/MnFe2O4 pour étudier leurs propriétés optiques et leur comportement capacitif
  • préparation d'extraits d'Andrographis paniculata pour l'analyse d'empreintes par HPLC afin d'étudier leur composition et leur activité biologique
  • comme phase mobile pour la séparation par HPLC du paritaprévir, du ritonavir et de l'ombitasvir dans des formes pharmaceutiques
  • pour évaluer les effets anti-solvants de trois solvants afin de quantifier le principe actif pharmaceutique du paracétamol et ses deux impuretés qui précipitent pendant le lavage
Attention
Pour l′Allemagne uniquement : Nicht zu Fertigungszwecken (ne pas utiliser à des fins de fabrication)1
Note de bas de page
1La distribution et l′utilisation de l′alcool éthylique en Suisse nécessite une licence émise par la Régie fédérale des alcools.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Fabrication of thin film dye sensitized solar cells with solar to electric power conversion efficiency over 10%.
Ito S, et al.
Thin Solid Films, 516(14), 4613-4619 (2008)