34344
Flutriafol
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(Cn1cncn1)(c2ccc(F)cc2)c3ccccc3F
InChI
1S/C16H13F2N3O/c17-13-7-5-12(6-8-13)16(22,9-21-11-19-10-20-21)14-3-1-2-4-15(14)18/h1-8,10-11,22H,9H2
Clé InChI
JWUCHKBSVLQQCO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable