34238
Bismerthiazol
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
N,N′-Methylene-bis(2-amino-5-sulfhydryl-1,3,4-thiadiazole)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
194-198 °C
Adéquation
complies for identity (by LC-MS)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
S=C1NN=C(NCNC2=NNC(=S)S2)S1
InChI
1S/C5H6N6S4/c12-4-10-8-2(14-4)6-1-7-3-9-11-5(13)15-3/h1H2,(H,6,8)(H,7,9)(H,10,12)(H,11,13)
Clé InChI
RSNWORHVUOZYLT-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable